Merck
367478
Sigma-Aldrich
O-(tert-ブチルジメチルシリル)ヒドロキシルアミン
95%
別名:
アミノオキシ-tert-ブチルジメチルシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CSi(CH3)2ONH2
CAS番号:
分子量:
147.29
Beilstein:
2424306
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
bp
87-90 °C/40 mmHg (lit.)
mp
62-65 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)[Si](C)(C)ON
InChI
1S/C6H17NOSi/c1-6(2,3)9(4,5)8-7/h7H2,1-5H3
InChI Key
SSUCKKNRCOFUPT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
O-(tert-Butyldimethylsilyl)hydroxylamine (tert-butyldimethylsilyl-O-hydroxylamine) may be used to induce the cleavage, during solid supported synthesis of hydroxamic acids.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
367478-VAR:
367478-1G:
367478-5G:
367478-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Solid supported synthesis of hydroxamic acids.
Golebiowski A and Klopfenstein S.
Tetrahedron Letters, 39(21), 3397-3400 (1998)