Merck
322717
Sigma-Aldrich
2-ニトロベンゾイルクロリド
97%
別名:
o-Nitrobenzoic acid chloride, o-Nitrobenzoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4COCl
CAS番号:
分子量:
185.56
Beilstein:
777991
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.569 (lit.)
bp
148-149 °C/9 mmHg (lit.)
mp
17-20 °C (lit.)
密度
1.404 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9(11)12/h1-4H
InChI Key
BWWHTIHDQBHTHP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
322717-5G:
322717-BULK:
322717-25G:
322717-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)