Merck
103918
Sigma-Aldrich
2-クロロベンゾイルクロリド
95%
別名:
o-Chlorobenzoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4COCl
CAS番号:
分子量:
175.01
Beilstein:
386435
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.572 (lit.)
bp
238 °C (lit.)
mp
−4-−3 °C (lit.)
密度
1.382 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H
InChI Key
ONIKNECPXCLUHT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Chlorobenzoyl chloride reacts with aromatic amines and ammonium thiocyanate using polyethylene glycol-400 as the catalyst under the condition of solid-liquid phase-transfer catalysis to form N-aryl-N′(2-chlorobenzoyl) thioureas. 2-Chlorobenzoyl chloride causes the acylation of polystyrene during the preparation and regeneration of the polystyrene-based resin.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
255.2 °F - closed cup - DIN 51758
引火点(℃)
124 °C - closed cup - DIN 51758
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
103918-BULK:
103918-500G:
103918-100ML:
103918-VAR:
103918-5ML:
103918-100G:
103918-500ML:
103918-5G:
103918-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Phase-transfer-catalyzed synthesis of N-aryl-N'-(2-chlorobenzoyl)-thiourea derivatives.
Zhang Y, et al.
Synthetic Communications, 27(5), 751-756 (1997)
Simple and efficient synthesis of 2-chlorotritylchloride resin.
Orosz G and Kiss L.
Tetrahedron Letters, 39(20), 3241-3242 (1998)