Merck
270083
Sigma-Aldrich
9-(メチルアミノメチル)アントラセン
99%
別名:
(Anthracen-9-ylmethyl)-N-methylamine, 1-Anthracen-9-yl-N-methylmethanamine, 9-(N-Methylaminomethyl)anthracene, N-Methyl-9-anthracenemethanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H15N
CAS番号:
分子量:
221.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
57-59 °C (lit.)
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CNCc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C16H15N/c1-17-11-16-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(13)16/h2-10,17H,11H2,1H3
InChI Key
WRVHTDZJMNUGQN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
9-(メチルアミノメチル)アントラセンは、イソシアネート誘導体化試薬です
アプリケーション
9-(メチルアミノメチル)アントラセン(MAMA)は、UV-Vis分光法によるMAMAの放出挙動に及ぼす酵素分解の影響の研究で、モデル薬物として使用されました。また、UVまたは蛍光検出を介したHPLCによる空気中のイソシアネートの高感度測定法における試薬としても使用されました
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
270083-5G:
270083-1G:
270083-BULK:
270083-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of Liquid Chromatography, 3, 971-971 (1980)
X Y Xiong et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 108(2-3), 263-270 (2005-10-04)
Poly(lactic acid) (PLA) was successfully grafted to both ends of Pluronic F127 block copolymer (PEO-PPO-PEO) to obtain amphiphilic PLA-F127-PLA block copolymers. The effect of enzymatic degradation on the release behaviors of hydrophobic model drug 9-(methylaminomethyl)anthracene (MAMA) from PLA-F127-PLA nano-particles with
R P Streicher et al.
American Industrial Hygiene Association journal, 57(10), 905-913 (1996-10-01)
Analytical reference standards generally are not available for non-monomeric isocyanate species, making accurate identification and quantitation by high-performance liquid chromatography (HPLC) difficult. A successful derivatizing reagent must react rapidly with all isocyanate groups, the derivatized isocyanate must be detectable selectively
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
270083-1G4061826071861
270083-5G4061832853246