M22601
1-(2-メトキシフェニル)ピペラジン
98%
別名:
1-(2-Methoxyphenyl)piperazine, 1-(o-Anisyl)piperazine, 1-(o-Methoxyphenyl)piperazine, N-(2-Methoxyphenyl)piperazine, N-(o-Methoxyphenyl)piperazine, o-Methoxyphenylpiperazine
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.575 (lit.)
bp
130-133 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
35-40 °C (lit.)
密度
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2O/c1-14-11-5-3-2-4-10(11)13-8-6-12-7-9-13/h2-5,12H,6-9H2,1H3
InChI Key
VNZLQLYBRIOLFZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
mouse ... Htr3a(15561)
rat ... Adra1a(29412) , Drd2(24318) , Htr1a(24473) , Htr2a(29595) , Htr7(65032)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Aza-Michael付加反応によりピラゾリルビニルケトンを官能化するために。
- 環状アミン置換Tröger塩基誘導体の調製に。
- 活性化エステルである[(1-メチル-2-メルカプトイミダゾール-5-イル)カルボニル]スクシンイミドと反応させることによる官能化ビス(メルカプトイミダゾリル)ボラートの調製に。′
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
M22601-500G:
M22601-25G:
M22601-VAR:
M22601-5KG:
M22601-5G:
M22601-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック