Merck
401633
Sigma-Aldrich
1-ピレンメチルアミン 塩酸塩
95%
別名:
PMA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H13N · HCl
CAS番号:
分子量:
267.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
powder
mp
258 °C (dec.) (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
Cl[H].NCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C17H13N.ClH/c18-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12;/h1-9H,10,18H2;1H
InChI Key
RGNMXKKNDSHTFD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
1-ピレンメチルアミン塩酸塩は、有機構築ブロックの1つです。
アプリケーション
1-ピレンメチルアミン塩酸塩は、1-ピレンメチルアミンの調製に使用されています。また、負電荷を持ったDNAのリン酸骨格に強く結合するカチオン性成分との非共有結合性において、SWNTの機能化に使用されます。以下のシッフ塩基リガンドの調製に使用できます:
  • ピレン-1-イルメチル-[2-(6-{2-[(ピレン-1-イルメチルイミノ)-メチル]-フェノキシメチル}-ピリジン-2-イルメトキシ)-ベンジリデン]-アミン
  • 2(ピレン-1-イルメチル-{2-[6-(2-{[(ピレン-1-イルメチル)-アミノ]-メチル}-フェノキシメチル)-ピリジン-2-イルメトキシ])-ベンジル}-アミン
1-ピレンメチルアミン塩酸塩(PyNH2)は、低分子干渉RNA(siRNA)の腫瘍標的デリバリーのための、ヒトテロメラーゼ逆転写酵素(hTERT)siRNAを機能化酸化グラフェン(GO)に導入する際に使用されています。
1-ピレンメチルアミン(PyNH2)はまた、以下の合成に使用されています:
  • pH作動性薬物キャリアーの開発に使用できるピレンベースのポリマーである、ピレンヒアルロン酸(Py-HA)。
  • ピレン化葉酸誘導体と結合した、還元型酸化グラフェンの電気化学的電極。
また、星状ポリマーの4,6-ビス(9H-カルバゾール-2-イルオキシ)-2-(ピレンメチルアミン)-1,3,5トリアジン(TPC)の合成前駆体である4,6-ジクロロ-2-ピレンメチルアミン-1,3,5-トリアジンの合成にも使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
401633-BULK:
401633-1G:
401633-VAR:
401633-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fabien Giroud et al.
Biosensors & bioelectronics, 87, 957-963 (2016-09-26)
We report the functionalization of multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) electrodes by a bifunctional nitroaromatic molecule accomplished via π-π interactions of a pyrene derivative. DTNB (5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoic acid)) has the particularity to possess both electroactivable nitro groups and negatively charged carboxylic groups.
Sudarat Yenjai et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 173, 35-42 (2017-05-30)
A new photochemical reagent, succinic acid-1(1-pyrene)methylamide (PMA-SUC), was developed to recognize the specific binding sites on model proteins, egg-white lysozyme and avidin. The interaction of the photochemical reagent with the proteins was studied by UV-Vis, fluorescence spectroscopic methods and docking
Synthesis and fluorescence properties of carbazole based asymmetric functionalized star shaped polymer.
Guzel M, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 164(2), H49-H55 (2017)
Reactively formed block and graft copolymers as compatibilizers for polyamide 66/PS blends.
Jeon HK, et al.
Polymer, 45(1), 197-206 (2004)
Intramolecular excimer formation and sensing behavior of new fluorimetric probes and their interactions with metal cations and barbituric acids.
Lodeiro C, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 115(1), 276-286 (2006)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
401633-1G4061831985566
401633-5G4061831985573