Key Documents
8.06772
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzoyl chloride
for synthesis
別名:
4-Nitrobenzoyl chloride, 4-Nitrobenzoic acid chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(NO2)C6H4COCl
CAS番号:
分子量:
185.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
204-517-4
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
solid
有効性
5600 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
155 °C/20 hPa
mp
75 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-1-3-6(4-2-5)9(11)12/h1-4H
InChI Key
SKDHHIUENRGTHK-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (morpholine method): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 70 °C
Melting range (upper value): ≤ 73 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup