Merck
213136
Sigma-Aldrich
ヒドロキシルアミン-O-スルホン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NOSO3H
CAS番号:
分子量:
113.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
97%
mp
210 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NOS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO4S/c1-5-6(2,3)4/h1H2,(H,2,3,4)
InChI Key
DQPBABKTKYNPMH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヒドロキシルアミン-O-スルホン酸は、汎用性の高い合成試薬です。さまざまな有機合成において求核剤および求電子剤として広く採用されています。ヒドロキシルアミン硫酸塩を30%発煙H2SO4と反応させることで合成できます。
アプリケーション
ヒドロキシルアミン-O-スルホン酸は、次のプロセスで使用できます。
水性媒体中でアルデヒドをニトリルに変換する窒素移動試薬として。
ピペリジンとの反応によるN-アミノピペリジン(NAPP)の合成。
ヒドロキシルアミン-O-スルホン酸(HOSA)は、以下の調製に使用できます。
  • 一置換および1,1-二置換ヒドラジン
  • 対称的に置換されたピロール
  • アニリン
  • C-置換アミノ誘導体
  • ラクタム
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
213136-25G:
213136-5G:
213136-VAR:
213136-100G:
213136-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Direct synthesis of nitriles from aldehydes with hydroxylamine-O-sulfonic acid in acidic water.
Quinn DJ, et al.
Tetrahedron Letters, 57(34), 3844-3847 (2016)
A New Strategy for the Preparation of N-Aminopiperidine Using Hydroxylamine-O-Sulfonic Acid: Synthesis, Kinetic Modelling, Phase Equilibria, Extraction and Processes."
Labarthe E, et al.
Advances in Chemical Engineering and Science, 3(2) (2013)
Hydroxylamine-O-sulfonic Acid.
Erdik E and Saczewski J.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2013)
Synthetic Methods and Reactions; 671. One-Step Conversion of Alicyclic Ketones into Lactams with Hydroxylamine-O-sulfonic Acid/Formic Acid.
Olah GA and Fung AP.
Synthesis, 07, 537-538 (1979)
K Sakano et al.
Mutation research, 479(1-2), 101-111 (2001-07-27)
2-Nitropropane (2-NP), a widely used industrial solvent, is carcinogenic to rats. To clarify the mechanism of carcinogenesis by 2-NP, we investigated DNA damage by 2-NP metabolites, N-isopropylhydroxylamine (IPHA) and hydroxylamine-O-sulfonic acid (HAS), using 32P-5'-end-labelled DNA fragments obtained from genes that