アプリケーション
以下の生物活性分子の合成に関与する反応剤です。
以下の用途に関与する反応剤です。
- MMPインヒビターとして用いるCGS 25966誘導体
- 抗マラリア薬治療法として用いるイミダゾリジンジオン誘導体
- P2Y6レセプターアゴニストであるピリミジンリボヌクレオチド類縁体
- イソプレニル化阻害およびゲラニルゲラニル化阻害に用いるRabタンパク質
以下の用途に関与する反応剤です。
- Weinrebアミド等価体として用いるN-(アリールエチル)-O-tert-ブチルヒドロキサマートの合成
- インドール-2-ヒドロキサマート類の二重アリル位アルキル化
- アミド窒素でのSN2置換反応
- 1,3-ジアゼビン類の合成に用いるC=N結合への光付加環化
O-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride was used in the synthesis of N-methyl-O-tert-butylhydroxylamine hydrochloride. It was also used in the preparation of N-tert-butoxyamino acids as substrates for the unambiguous synthesis of N-hydroxy peptides.
適用法令
Jan Code
20023-5G:
20023-INTR:
20023-VAR:
20023-BULK:
20023-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Klaus Kopka et al.
Nuclear medicine and biology, 31(2), 257-267 (2004-03-12)
Non-invasive measurement of matrix metalloproteinase (MMP) activity in vivo is a clinical challenge in many disease processes such as inflammation, tumor metastasis and atherosclerosis. Therefore, radioiodinated analogues of the non-peptidyl broad-spectrum MMP inhibitor (MMPI) CGS 27023A 1a were synthesized for
T. Kolasa et al.
Tetrahedron, 30, 3591-3591 (1974)