Merck
650331
Sigma-Aldrich
シクロペンチルアセチレン
90%
別名:
1-Ethynylcyclopentane, Ethynylcyclopentane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10
CAS番号:
分子量:
94.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
密度
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C#CC1CCCC1
InChI
1S/C7H10/c1-2-7-5-3-4-6-7/h1,7H,3-6H2
InChI Key
TXVJSWLZYQMWPC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
34.0 °F
引火点(℃)
1.1 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
650331-5G:
650331-1G:
650331-VAR:
650331-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)