Merck
360031
Sigma-Aldrich
(トリイソプロピルシリル)アセチレン
97%
別名:
エチニルトリイソプロピルシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CH]3SiC≡CH
CAS番号:
分子量:
182.38
Beilstein:
3536241
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4527 (lit.)
bp
50-52 °C/0.6 mmHg (lit.)
密度
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)[Si](C#C)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C11H22Si/c1-8-12(9(2)3,10(4)5)11(6)7/h1,9-11H,2-7H3
InChI Key
KZGWPHUWNWRTEP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
コバルト/Duphos触媒の存在下において、α,β,γ-不飽和カルボニル化合物への(トリイソプロピルシリル)アセチレンの不斉付加が報告されています。1-ブロモ-3-イオド-5テルトブチルベンゼンおよび(トリイソプロピルシリル)アセチレンとの薗頭カップリング反応が報告されています。
アプリケーション
(トリイソプロピルシリル)アセチレンは、さまざまなα、β-不飽和ケトンのロジウム触媒不斉アルキニル化のための試薬として使用できます。また、β-アルキニル化ニトルアルカンのエナンチオ選択的合成の試薬として使用できます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
132.8 °F - closed cup
引火点(℃)
56 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
360031-25G:
360031-5G:
360031-VAR:
360031-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Takahiro Nishimura et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(36), 6837-6839 (2010-08-19)
Asymmetric addition of (triisopropylsilyl)acetylene to nitroalkenes took place in the presence of a rhodium/chiral bisphosphine catalyst to give beta-alkynylated nitroalkanes in high yields with high enantioselectivity.
Acetylenic allenophanes: an asymmetric synthesis of a Bis(alleno)-bis(butadiynyl)-meta-cyclophane.
Matthew D Clay et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(26), 4039-4042 (2005-05-21)
Takahiro Sawano et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(46), 18936-18939 (2012-11-08)
Asymmetric addition of (triisopropylsilyl)acetylene to α,β,γ,δ-unsaturated carbonyl compounds took place in the presence of a cobalt/Duphos catalyst to give the 1,6-addition products in high yields with high regio- and enantioselectivity.
Yameng Ren et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 4(9), 1700099-1700099 (2017-09-22)
Continuous studies on the use of a polycyclic aromatic hydrocarbon as the central block of an organic photosensitizer have brought forth a new opportunity toward efficiency enhancement of dye-sensitized solar cells (DSCs). In this paper, a nonacyclic aromatic hydrocarbon 9,19-dihydrodinaphtho[3,2,1-
Steric tuning of silylacetylenes and chiral phosphine ligands for rhodium-catalyzed asymmetric conjugate alkynylation of enones.
Takahiro Nishimura et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(5), 1576-1577 (2008-01-17)