アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
160-161 °C/730 mmHg (lit.)
密度
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCOC(=O)C#CC
InChI
1S/C6H8O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h4H2,1-2H3
InChI Key
FCJJZKCJURDYNF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
エチル 2-ブチン酸塩(2-アルキン酸塩)はメタン生成阻害剤です。この化合物は電子欠乏内部アルキンの1つであり、アルケンと共二量化反応を起こして 1,3-ジエン類を生成することが報告されています(ロジウム(I)/H8-BINAP錯体を触媒として使用)。 チオアミドとエチル 2-ブチン酸塩を共存させて環化反応(tri-n-ブチルホスファインを触媒とする)を起こさせてチアゾリン類を形成する研究が行われています。
アプリケーション
エチル 2-ブチン酸塩がin vitro分解と微生物バイオマス生成に及ぼす影響についての研究が行われました。
この化合物は以下の合成に使用することができます:
この化合物は以下の合成に使用することができます:
- 3-エチル, 1-メチル 1-(2-ニトロフェニル)-シクロペント-3-エン-1,3-ジカルボン酸
- 3環アジリジン誘導体
- アルケニルシラノール
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
425117-10G:
425117-1G:
425117-BULK:
425117-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yu Shibata et al.
Organic letters, 10(13), 2829-2831 (2008-06-12)
A cationic rhodium(I)/H(8)-BINAP complex catalyzes codimerization of alkenes bearing no alpha-hydrogen and electron-deficient internal alkynes, leading to 1,3-dienes in good yields with moderate to excellent regio- and stereoselectivity. The same complex also catalyzes codimerization of an acrylate and phenyl-substituted electron-rich
Bing Liu et al.
The Journal of organic chemistry, 67(13), 4595-4598 (2002-06-22)
The annulation of thioamides with 2-alkynoates and 2,3-dienoates under the catalysis of tri-n-butylphosphine was described. The annulation reaction provided a new entry to thiazolines, particularly those with 2-aryl substituents.
Synthesis of 2-azaspiro [4.4] nonan-1-ones via phosphine-catalysed [3+ 2]-cycloadditions.
Yong SR, et al.
Tetrahedron, 61(34), 8120-8129 (2005)
Efficient and stereoselective cross-coupling with highly substituted alkenylsilanols.
Denmark SE and Pan W.
Journal of Organometallic Chemistry, 653(1), 98-104 (2002)
Dichloro [TADDOLato (2-)-O,O'] titanium/Dichlorobis [1-methylethoxy] titanium-Mediated, Highly Diastereo-and Enantioselective Additions of Silyl Enol Ethers to Nitro Olefins and [3+ 2] Cycloadditions of Primary Adducts to Acetylenes.
Seebach D, et al.
Helvetica Chimica Acta, 82(11), 1829-1842 (1999)