Merck
P51400
Sigma-Aldrich
プロピオル酸
95%
別名:
アセチレンカルボン酸, プロピン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC≡CCOOH
CAS番号:
分子量:
70.05
Beilstein:
878176
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
不純物
≤6.0% acetic acid
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
102 °C/200 mmHg (lit.)
mp
16-18 °C (lit.)
密度
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C#C
InChI
1S/C3H2O2/c1-2-3(4)5/h1H,(H,4,5)
InChI Key
UORVCLMRJXCDCP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
遷移金属錯体、プロピオン酸ハロアルキル、ハロプロペン酸エステルの合成に用いられる試薬です。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P51400-VAR:
P51400-BULK:
P51400-100G:
P51400-5G:
P51400-10KG:
P51400-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron, 49, 4229-4229 (1993)
Tetrahedron, 48, 3413-3413 (1992)
Journal of Organometallic Chemistry, 456, 271-271 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 709-709 (1992)
Hyun-Suk Yeom et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(1), 208-211 (2011-12-01)
A gold-catalyzed intermolecular reaction of propiolic acids with alkenes led to a [4 + 2] annulation or enyne cross metathesis. The [4 + 2] annulation proceeds with net cis-addition with respect to alkenes and provides an expedient route to α,β-unsaturated