Merck
376264
Sigma-Aldrich
トリメチル(プロパルギル)シラン
contains 500 ppm BHT as stabilizer
別名:
2-プロピニル-トリメチルシラン, 3-(トリメチルシリル)プロピン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC≡CCH2Si(CH3)3
CAS番号:
分子量:
112.24
Beilstein:
2036316
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
含みます
500 ppm BHT as stabilizer
≤20% trimethylallenylsilane (in equilibrium)
屈折率
n20/D 1.413 (lit.)
bp
91-93 °C (lit.)
密度
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)CC#C
InChI
1S/C6H12Si/c1-5-6-7(2,3)4/h1H,6H2,2-4H3
InChI Key
ULYLMHUHFUQKOE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Trimethyl(propargyl)silane (2-Propynyl-trimethylsilane) is a clear colorless liquid and contains 500ppm of butylated hydroxytoluene (BHT) as stabilizer. It undergoes GaCl3-catalyzed dehydrogenation reaction with aldimines to afford 4-methylquinoline.
アプリケーション
Trimethyl(propargyl)silane is suitable for use in the synthesis of diverse end-functionalized (ω-carboxyl, ω-hydroxy, ω-methyl-vinyl, ω-trimethylsilane, and ω-glycidyl-ether) via ′′click′′ reaction. It may be used in the synthesis of γ-allenyl-GABA (γ-aminobutyric acid), via Lewis acid mediated reaction with ω-ethoxy lactams.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
23.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
376264-1G:
376264-250MG:
376264-VAR:
376264-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
GaCl3-catalyzed [4+2] annulations of allyltrimethylsilane and trimethyl (propargyl) silane with aldimines.
Hirashita T, et al.
Tetrahedron Letters, 48(31), 5421-5424 (2007)
High yield synthesis of diverse well-defined end-functionalized polymers by combination of anionic polymerization and ?click? chemistry.
Ho C-C, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 111(3), 1571-1580 (2009)
Lewis acid induced reactions of propargyl trimethyl silane with ?-ethoxy lactams synthesis of ?-allenyl-GABA.
Hiemstra H, et al.
Tetrahedron Letters, 25(29), 3115-3118 (1984)