グレード
for analytical purposes
蒸気密度
>10.2 (vs air)
蒸気圧
0.13 psi ( 55 °C)
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: antimony
不純物
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
92 °C/30 mmHg (lit.)
mp
2.8 °C (lit.)
密度
2.36 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Sb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
InChI Key
VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
338877-BULK:
338877-25G:4548173137216
338877-5G:4548173137223
338877-VAR:
338877-100G:4548173137209