安全性情報
900529
Sigma-Aldrich
Doped graphene
phosphorus-doped, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
別名:
P-ドープグラフェン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12141908
NACRES:
NA.23
product name
リンをドープしたグラフェン, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
アッセイ
≥95%
品質水準
形状
powder
特徴
avg. no. of layers 1 ‑ 5
組成
Carbon, 85-95%
Oxygen, <7.5%
Phosphorus, 1.0-3.0%
表面積
>500 m2/g , BET
詳細
通常の厚さ:1~5層。
通常の大きさ:0.5~5 μm。
アプリケーション
  • 電極触媒。
  • 電界効果トランジスター。
  • センサー。
  • リチウムイオン電池。
  • 超コンデンサー。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
900529-250MG:
900529-BULK:
900529-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chenzhen Zhang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 25(35), 4932-4937 (2013-07-19)
We develop a simple and economical thermal annealing method for the synthesis of phosphorus-doped graphene, which exhibits remarkable electrocatalytic activity towards the oxygen reduction reaction and enhances the electrochemical performance as an anode material for lithium ion batteries. The experimental
Phosphorus-doped graphene nanosheets as efficient metal-free oxygen reduction electrocatalysts.
Li R, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 3(25), 9978-9984 (2013)
資料
Recent Advances in Scalable Synthesis and Processing of Two-Dimensional Materials
Recent Advances in Scalable Synthesis and Processing of Two-Dimensional Materials