Merck
647195
Sigma-Aldrich
5-Cyanophthalide
97%
別名:
1,3-Dihydro-1-oxo-5-isobenzofurancarbonitrile, 5-Cyano-3H-isobenzofuranone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H5NO2
CAS番号:
分子量:
159.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
201-205 °C (lit.)
官能基
ester
nitrile
SMILES記法
O=C1OCc2cc(ccc12)C#N
InChI
1S/C9H5NO2/c10-4-6-1-2-8-7(3-6)5-12-9(8)11/h1-3H,5H2
InChI Key
XEEGWTLAFIZLSF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
647195-5G:4548173952949
647195-BULK:
647195-VAR:
647195-25G:4548173242569
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)