アッセイ
97%
形状
solid
mp
104-108 °C
官能基
nitrile
SMILES記法
Nc1sccc1C#N
InChI
1S/C5H4N2S/c6-3-4-1-2-8-5(4)7/h1-2H,7H2
InChI Key
XVGHZFWFGXDIOU-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
681067-1G:4548173286952
681067-VAR:
681067-5G:4548173286969
681067-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック