反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.5 M in THF
bp
65 °C (lit.)
密度
0.960 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1cccc([Mg]Br)c1
InChI
1S/C6H4Cl.BrH.Mg/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h1-2,4-5H;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
ZIYRUWPTUPFRQU-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 2,3-Di(o-chlorophenyl)buta-1,3-dienes by reacting with 1,4-dimethoxy 2-butyne in the presence of a copper(I) salt.
- 2-Bromo-5-chlorothiophen-3-yl-(3-chlorophenyl)methanol by reacting with 2-bromo-5-chlorothiophene-3-carbaldehyde.
- 2-(3-Chlorophenyl)-1-phenyl-1H-inden-1-ol from 2- benzoylbenzonitrile as a starting a material.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
<1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
< -17 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第1類
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
563722-VAR:
563722-50ML:4548173170527
563722-BULK:
試験成績書(COA)