About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4BrF3MgO
分子量:
265.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アプリケーション
以下の反応物質です。
- 心血管疾患治療のための、新規CETPインヒビタークラスとしての、クロマノール誘導体の調製
- Pd-触媒によるクロスカップリング
- スティルカップリング、光延反応、銅触媒によるアジリジン開環反応を介する、血圧降下作用をもつプロテインキナーゼB/Akt阻害剤としての、インダゾール-ピリジン誘導体の調製
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-22.0 - -4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-30 - -20 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
687901-50ML:4548173290645
687901-BULK:
687901-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)