反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
品質水準
濃度
0.5 M in THF
bp
65 °C (lit.)
密度
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(C)c([Mg]Br)c1
InChI
1S/C8H9.BrH.Mg/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;;/h3-5H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
XYLKRQFNMXVTLQ-UHFFFAOYSA-M
法的情報
Rieke® Metals, Inc.の製品です。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
<1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
< -17 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)
危険等級I
第1類
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
563765-BULK:
563765-VAR:
563765-50ML:4548173170565
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)