Merck
425508
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylphenylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
別名:
2,6-Xylylmagnesium bromide, Bromo(2,6-dimethylphenyl)magnesium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3MgBr
CAS番号:
分子量:
209.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
1.0 M in THF
bp
65-67 °C
密度
0.998 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Cc1cccc(C)c1[Mg]Br
InChI
1S/C8H9.BrH.Mg/c1-7-4-3-5-8(2)6-7;;/h3-5H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
BIGUVDUZGAJWQK-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
2,6-Dimethylphenylmagnesium bromide can be used:
  • As an intermediate in the synthesis of dibutyl(5,10-dihydro-1,9-di-p-toluoyl-5-p-tolyldipyrrinato)tin(IV), which is further used in the preparation of zinc-based porphyrin.
  • As a substrate in the preparation of substituted fluorenes by reacting with 2-substituted arenesulfonates and dihaloarenes.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-2.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-19 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
425508-800ML:4548173148984
425508-BULK:
425508-100ML:4548173148977
425508-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nearly Chromatography-Free Synthesis of the A3B-Porphyrin 5-(4-Hydroxymethylphenyl)-10, 15, 20-tri-p-tolylporphinatozinc (II).
Zaidi SHH, et al.
Organic Process Research & Development, 10(2), 304-314 (2006)