Merck
562076
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylphenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3MgBr
CAS番号:
分子量:
209.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
品質水準
濃度
0.5 M in THF
bp
65 °C
密度
0.950 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(C)cc([Mg]Br)c1
InChI
1S/C8H9.BrH.Mg/c1-7-4-3-5-8(2)6-7;;/h4-6H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
XPXQQJMQESWIKM-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
3,5-Dimethylphenylmagnesium bromide solution can be used:
  • As a starting material for the synthesis of diarylborinic acids, which on Suzuki coupling with vinyl triflate yield penultimate methyl ester.
  • To prepare 3,5-dimethyl-p-terphenyl by reacting with biphenylsulfonate in the presence of dppfNiCl2 catalyst.
法的情報
Rieke® Metals, Inc.の製品です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-0.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.78 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
562076-50ML:4548173170237
562076-BULK:
562076-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preparation of unsymmetrical terphenyls via the nickel-catalyzed cross-coupling of alkyl biphenylsulfonates with aryl Grignard reagents
Cho C, et al.
Tetrahedron, 60(21), 4589-4599 (2004)
Suzuki reaction of a diarylborinic acid: one-pot preparation and cross-coupling of bis (3, 5-dimethylphenyl) borinic acid
Winkle DD and Schaab KM
Organic Process Research & Development, 5(4), 450-451 (2001)