Merck
562025
Sigma-Aldrich
2,4-ジメトキシフェニルマグネシウムブロミド 溶液
0.5 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3MgBr
CAS番号:
分子量:
241.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.5 M in THF
bp
65 °C
密度
0.960 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc([Mg]Br)c(OC)c1
InChI
1S/C8H9O2.BrH.Mg/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2;;/h3-4,6H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
BIHADPDUHXVNEP-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
法的情報
Rieke Metals, Inc.の製品です。
RiekeはRieke Metals, Inc.の登録商標です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
562025-50ML:4548173170190
562025-VAR:
562025-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)