Merck
734098
Sigma-Aldrich
4-[ビス(トリメチルシリル)アミノ]フェニルマグネシウムブロミド 溶液
0.5 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22BrMgNSi2
分子量:
340.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solution
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.5 M in THF
密度
0.953 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C[Si](C)(C)N(c1ccc([Mg]Br)cc1)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H22NSi2.BrH.Mg/c1-14(2,3)13(15(4,5)6)12-10-8-7-9-11-12;;/h8-11H,1-6H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
UNPKRYJLZQNLJR-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-2.2 °F
引火点(℃)
-19 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
734098-BULK:
734098-VAR:
734098-25ML:4548173306889
734098-100ML:4548173306872
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)