Merck
550442
Sigma-Aldrich
2-チエニルマグネシウムブロミド 溶液
1.0 M in THF
別名:
(Thiophen-2-yl)magnesium bromide, Bromo-2-thienylmagnesium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3BrMgS
CAS番号:
分子量:
187.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
品質水準
濃度
1.0 M in THF
bp
65 °C
密度
1.011 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Br[Mg]c1cccs1
InChI
1S/C4H3S.BrH.Mg/c1-2-4-5-3-1;;/h1-3H;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
GSHPYJFNTAMRJF-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-Thienylmagnesium bromide is a Grignard reagent that can be used as a reactant to synthesize:
  • 1-(2-thienyl)-carbinols by condensation reaction with aldehydes. Carbinols are further dehydrated to form 2-thienyl olefins.
  • Thiophene-functionalized polystyrene macromonomer (ThPStM), which is employed as a key intermediate to synthesize polystyrene-graft-polythiophene (PSt-g-PTh) via a combination of atom transfer radical polymerization (ATRP) and Grignard reaction.
  • Thienylene oligomers, which are used as conducting polymers and as potential OLEDs.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-6.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-21.1 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
550442-BULK:
550442-VAR:
550442-50ML:4548173168982
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A convenient synthesis of 2, 5-thienylene oligomers; some of their spectroscopic and electrochemical properties
Van Pham C, et al.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 46(3-4), 153-168 (1989)
Synthesis and characterization of 9, 9-dialkylfluorene capped benzo [c] thiophene/benzo [c] selenophene analogs as potential OLEDs
Mohanakrishnan AK, et al.
Tetrahedron Letters, 49(32), 4792-4795 (2008)
Condensations of aldehydes with 2-thienyllithium, 2-thienylsodium and 2-thienylmagnesium bromide
Van ZG, et al.
Journal of the American Chemical Society, 78(9), 1955-1958 (1956)
Atom transfer radical polymerization of MMA with a macromolecular ligand in a fluorinated solvent and in supercritical carbon dioxide.
Grignard B, et al.
European Polymer Journal, 44(3), 861-871 (2008)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
550442-50ML4061838128348