Merck
561630
Sigma-Aldrich
3-チエニルマグネシウムヨージド 溶液
0.3 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3IMgS
CAS番号:
分子量:
234.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
品質水準
濃度
0.3 M in THF
bp
65 °C
密度
0.904 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
I[Mg]c1ccsc1
InChI
1S/C4H3S.HI.Mg/c1-2-4-5-3-1;;/h1,3-4H;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
LDERXYCTDNLPTD-UHFFFAOYSA-M
法的情報
Rieke® Metals, Inc.の製品です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
561630-50ML:4548173170039
561630-BULK:
561630-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)