Merck
563749
Sigma-Aldrich
9-Phenanthrylmagnesium bromide
0.5 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H9BrMg
CAS番号:
分子量:
281.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
品質水準
濃度
0.5 M in THF
bp
65 °C (lit.)
密度
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Br[Mg]c1cc2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C14H9.BrH.Mg/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13;;/h1-9H;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
ACMUZKQPXSHTGB-UHFFFAOYSA-M
詳細
9-phenanthrylmagnesium bromide is a Grignard reagent. It can be prepared using magnesium turnings and 9-bromophenanthrene under anhydrous condition.
アプリケーション
9-Phenanthrylmagnesium bromide can be used as a reagent to prepare:
  • 9-alkyl and 9-arylthiophenanthrenes by reacting with alkyl or aryl thiol compounds.
  • (S)-α-methylbenzyl 1-(9-phenanthryl)-2-naphthoate by treating with (S)- α -methylbenzyl methoxy-2-naphthoate.
  • 1-(9-Phenanthryl)-1-phenylethanol (carbinol) by reacting with acetophenone. The obtained carbinol undergoes dehydration reaction in the presence of acetic acid and sulfuric acid to afford 1-(9-phenanthryl)-1-phenylethene (PPE).
法的情報
Rieke® Metals, Inc.の製品です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
563749-50ML:4548173170541
563749-BULK:
563749-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The use of the DPE radical polymerization method for the synthesis of chromophore-labelled polymers and block copolymers
Kos T, et al.
European Polymer Journal, 41(6), 1265-1271 (2005)