Merck
345083
Sigma-Aldrich
銅ビス(2,2,6,6-テトラメチル-3,5-ヘブタンジオナート)
99%
別名:
2,2,6,6-テトラメチル-3,5-ヘプタンジオン 銅(II) 誘導体, Cu(TMHD)2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cu(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)2
CAS番号:
分子量:
430.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
フォーム
solid
反応適合性
core: copper
mp
198 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Cu]O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.Cu/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h2*7,12H,1-6H3;/q;;+2/p-2/b2*8-7-;
InChI Key
VCIKJQZFNVXWPF-ATMONBRVSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
基材の原子番号:29(銅)
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
345083-VAR:
345083-BULK:
345083-1G:4548173938196
345083-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Dye-Sensitized and Perovskite Solar Cells: Interface Engineering by Atomic Layer Deposition
Since the demonstration of the first practical solar cell 60 years ago, research on novel materials, improved solar cell design and structure, and innovative manufacturing processes have all contributed to a continuous increase in the efficiency of photovoltaic (PV) devices.
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
すべて表示