形状
powder or chunks
solid
組成
Cu, 12.0-14.0% EDTA titration
Degree of hydration, ≤1
反応適合性
core: copper
mp
130-134 °C (lit.)
SMILES記法
O.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Cu]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H2F6O2.Cu.H2O/c2*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;;/h2*1,12H;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*2-1-;;
InChI Key
SREVICRJIZZXHD-SUXDNRKISA-L
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
335193-25G:
335193-VAR:
335193-BULK:
335193-5G:4548173937755
この製品を見ている人はこちらもチェック
ACS applied materials & interfaces, 10(25), 21730-21739 (2018-06-06)
Zinc carbonate and a mixed-phase zinc carbonate were precipitated selectively on hot dip galvanized steel in the presence of CO2 and water. The zinc carbonate was precipitated as a uniform layer with cubic superficial appearance, while the mixed-phase zinc carbonate