Merck
311189
Sigma-Aldrich
トリフルオロ酢酸銅(II) 水和物
別名:
Copper Trifluoroacetate Hydrate, Copper-2,2,2-trifluoroacetic acid hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cu(CO2CF3)2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
289.58 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
powder or chunks
品質水準
組成
Cu, 21.1-22.8% EDTA titration (, dried basis)
反応適合性
core: copper
SMILES記法
O.FC(F)(F)C(=O)O[Cu]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2HF3O2.Cu.H2O/c2*3-2(4,5)1(6)7;;/h2*(H,6,7);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI Key
SFAIGHZDVQCLIO-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
311189-1G:
311189-BULK:
311189-VAR:
311189-5G:4548173958651
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
311189-1G
311189-5G4061833372050