Merck
274100
Sigma-Aldrich
cis,cis-1,3-Cyclooctadiene
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12
CAS番号:
分子量:
108.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.493 (lit.)
bp
55 °C/34 mmHg (lit.)
mp
−53-−51 °C (lit.)
密度
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C1CCC=CC=CC1
InChI
1S/C8H12/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-4H,5-8H2/b3-1-,4-2-
InChI Key
RRKODOZNUZCUBN-CCAGOZQPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The photosensitized cyclization of cis,cis-1,3-cyclooctadiene to bicyclo[4.2.0]oct-7-ene was studied. It proceeded by first isomerization of the diene to its cis, trans isomer followed by cyclization.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
75.2 °F - closed cup
引火点(℃)
24 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
274100-VAR:
274100-25ML:
274100-5G:
274100-BULK:
274100-100ML:
274100-500ML:
274100-500G:
274100-100G:
274100-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Photosensitized isomerization of 1, 3-cyclooctadienes and conversion to bicyclo [4.2. 0] oct-7-ene.
Journal of the American Chemical Society, 89(1), 112-114 (1967)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
274100-25ML4061826151846
274100-5ML