Merck
101826
Sigma-Aldrich
銅(II)トリフルオロアセチルアセトナート
97%
別名:
1,1,1-トリフルオロ-2,4-ペンタンジオン 銅(II) 誘導体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cu(C5H4F3O2)2
CAS番号:
分子量:
369.70
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
core: copper
mp
198-199 °C (lit.)
SMILES記法
C\C(O[Cu]O\C(C)=C/C(=O)C(F)(F)F)=C\C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H5F3O2.Cu/c2*1-3(9)2-4(10)5(6,7)8;/h2*2,9H,1H3;/q;;+2/p-2/b2*3-2-;
InChI Key
AVPIDDUYDBZFGY-OZWADYBTSA-L
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
101826-5G:4548173954820
101826-BULK:
101826-VAR:
101826-25G:4548173954813
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)