About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H45FeO6
CAS番号:
分子量:
521.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
フォーム
solid
品質水準
反応適合性
core: iron
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
96-102 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O=C([CH-]C(C(C)C)=O)C(C)C.O=C([CH-]C(C(C)C)=O)C(C)C.O=C([CH-]C(C(C)C)=O)C(C)C.[Fe+3]
InChI
1S/3C9H15O2.Fe/c3*1-6(2)8(10)5-9(11)7(3)4;/h3*5-7H,1-4H3;/q3*-1;+3
InChI Key
LKNJSJQVZKKQHU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒効率を向上させた製品です。 さらなる情報についてはここをクリックしてください。
アプリケーション
鉄トリス(ジイソブチリルメタン)は、オレフィンのクロスカップリングに効果的な触媒であることがBaranらによって報告されました。フェニルシラン(Aldrich 335150)存在下で単純かつ穏やかな反応条件を使用し、高度に置換された新規の官能化C-C結合を形成できます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00386-BULK:
ALD00386-100MG:
ALD00386-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
ALD00386-100MG | 4061833418611 |