蒸気密度
6.8 (vs air)
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.0% (RT)
フォーム
powder or crystals
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤0.01% total nitrogen (N)
pH
5.2-5.5 (20 °C, 20 g/L)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O.CC(=O)O[Cu]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Cu.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI Key
NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Impact of temperature on the physicochemical, structural and biological features of copper-silica nanocomposites.: This study investigates how temperature variations affect the properties of copper-silica nanocomposites. The research focuses on the physicochemical and structural changes that occur and their subsequent impact on biological applications. The findings provide valuable insights for the development of advanced materials with tailored properties for specific applications (Dulski et al., 2020).
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
61148-100G:4548173173610
61148-VAR:
61148-VAR-D:
61148-BULK:
61148-500G:4548173173627
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック