product name
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm), L × I.D. 250 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC column
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L1
製品種目
Purospher®
特徴
endcapped
包装
1 ea of
標識化の程度
17% Carbon loading
パラメーター
400 bar pressure
65 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
カラムL × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面積
330 m2/g
マトリックス
fully porous particle
マトリックス活性基
C18 bonding phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
120 Å pore size
operating pH range
1.5-10.5
分離法
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
保管温度
no temp limit
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Best all-round performance according to Tanaka
- Outstanding pH stability from pH 1.5 to 10.5
- No phase collapse when using highly aqueous mobile phases
- Good suitability for LC-MS applications
アナリシスノート
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 80000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 1.0 - 3.0
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Powdered black pepper was chosen as example for dietary supplements, being a source for pierine. It is tested according to the current United States Pharmacopeia (USP) guidelines using HPTLC and HPLC.