Merck
1.51487
Supelco
Pre-Column holder for HPLC Columns
for direct coupling of LiChroCART 4-4 pre-Columns with Hibar® RT Columns
別名:
pre-column holder for TM=["LICHROCART"] guard cartridges
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
NACRES:
SB.52
製品名
Pre-column holder for direct coupling of LiChroCART 4-4 pre-columns with Hibar® RT columns,
パラメーター
250 bar pressure
テクニック
HPLC: suitable
分離法
supercritical fluid (SFC)
保管温度
no temp limit
詳細
This precolumn holder is suitable for direct connection to Hibar® HPLC columns.
アナリシスノート
Extent of testing: passes test
法的情報
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1