製品名
Pre-column holder for LiChroCART™ cartridges 4-4 for capillary connection to Hibar® RT column,
テクニック
HPLC: suitable
品質水準
分離法
supercritical fluid (SFC)
保管温度
no temp limit
関連するカテゴリー
詳細
This precolumn holder is suitable for connection with capillary to all common HPLC columns.
アナリシスノート
visual control: passes test
法的情報
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany