主要文書
1.50017
Supelco
MANU-CART HPLC cartridge holder
for LiChroCART 25-4 HPLC cartridges
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
manu-CART cartridge holder for LiChroCART 25-4 HPLC cartridges,
テクニック
HPLC: suitable
品質水準
保管温度
no temp limit
詳細
holder for 25-4 and 25-2 LiChropsher ADS cartridges.
アナリシスノート
visual control: passes test
法的情報
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANU-CART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13