安全性情報
1.02710
Supelco
Copper(II) acetate monohydrate
greener alternative
cryst. EMPLURA®
別名:
Copper(II) acetate monohydrate, Cupric acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3COO)2Cu · H2O
CAS番号:
分子量:
181.63 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
205-553-3
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥99.0% (iodometric)
フォーム
solid
有効性
501 mg/kg LD50, oral (Rat)
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤0.1% In water insoluble matter
pH
5.2-5.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
115 °C
溶解性
72 g/L
密度
1.88 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1100 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.2%
微量陽イオン
Fe: ≤0.005%
Zn: ≤0.01%
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cu+2].[O-]C(=O)C.[O-]C(=O)C.O
InChI
1S/2C2H4O2.Cu.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI Key
NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalysis. Click here for more information.
アナリシスノート
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
In water insoluble matter: ≤ 0.1 %
pH-value (2 %; water): 5.2 - 5.5
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.2 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.01 %
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash