Merck
401471
Sigma-Aldrich
パラジウム(II)ヘキサフルオロアセチルアセトナート
別名:
パラジウム(II)ヘキサフルオロアセチルアセトナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pd(C5HF6O2)2
CAS番号:
分子量:
520.52
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
powder or crystals
反応適合性
core: palladium
reagent type: catalyst
SMILES記法
FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Pd]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H2F6O2.Pd/c2*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h2*1,12H;/q;;+2/p-2/b2*2-1-;
InChI Key
OVIDFVVPPRGPGR-PAMPIZDHSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
銅のCVD合金技術を強化する酸化還元金属交換反応に使用されます。さらに、超大規模集積素子(ULSI素子)で応用される、銅のエッチングとパラジウムの蒸着が同時に行える方法に使用されます
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
401471-VAR:
401471-5G:
401471-1G:
401471-250MG:
401471-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lin. W. et al.
Journal of the American Chemical Society, 118, 5977-5977 (1996)