アッセイ
≥99.99%
形状
solid
反応適合性
core: zirconium
mp
332-339 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Zr](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)(O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/4C11H20O2.Zr/c4*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h4*7,12H,1-6H3;/q;;;;+4/p-4/b4*8-7-;
InChI Key
MLSNEJQSDZMDFZ-DNSQIVDOSA-J
アプリケーション
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
478865-VAR:
478865-BULK:
478865-25G:4548173942414
478865-5G:4548173942421
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Dye-Sensitized and Perovskite Solar Cells: Interface Engineering by Atomic Layer Deposition
Since the demonstration of the first practical solar cell 60 years ago, research on novel materials, improved solar cell design and structure, and innovative manufacturing processes have all contributed to a continuous increase in the efficiency of photovoltaic (PV) devices.
A hard disk drive (HDD) is a data storage device that stores digital information by magnetizing nanosized magnets on flat disks and retrieves data by sensing the resulting magnetic field.
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication