Merck
526797
Sigma-Aldrich
シクロプロピルマグネシウムブロミド 溶液
0.5 M in THF
別名:
Bromocyclopropylmagnesium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H5BrMg
CAS番号:
分子量:
145.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
品質水準
濃度
0.5 M in THF
bp
65 °C
密度
0.968 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Br[Mg]C1CC1
InChI
1S/C3H5.BrH.Mg/c1-2-3-1;;/h1H,2-3H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
QUPLLJGAJVXXBW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シクロプロピルマグネシウムブロミド溶液は、グランドマン・ケトンからのオキシドスクアレンシクラーゼ(OSC)阻害剤の化学種であるアミノプロピルインデンの調製における重要なステップとして適用されるグリニャール反応において使用されてきました。 ホウ酸トリメチルと反応してシクロプロピルボロン酸を生成し、このシクロプロピルボロン酸は、さまざまなアリール、ヘテロアリールブロミドとの鈴木タイプカップリング反応を経てシクロプロピル付加物を生成できます。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.22 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
526797-BULK:
526797-100ML:4548173165868
526797-25ML:4548173165875
526797-VAR:
526797-800ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cyclopropylboronic acid: synthesis and Suzuki cross-coupling reactions.
Wallace D, et al.
Tetrahedron, 43(39), 6987-6990 (2002)
Aminopropylindenes derived from Grundmann's ketone as a novel chemotype of oxidosqualene cyclase inhibitors.
Lange S, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 63, 758-764 (2013)