Merck
529745
Sigma-Aldrich
イソプロピルリチウム 溶液
0.7 M in pentane
別名:
2-プロピルリチウム, 2-リチオプロパン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHLi
CAS番号:
分子量:
50.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
濃度
0.7 M in pentane
bp
35-36 °C
密度
0.632 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Li]C(C)C
InChI
1S/C3H7.Li/c1-3-2;/h3H,1-2H3;
InChI Key
HDSLTIHESBGENB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
N-スルホニル基で保護されたアジリジンからアミノアルコ-ルとエ-テルを生成するアルキル化を伴う開環反応の研究に用いられています
包装
25mLのSure/Sealボトルは、単回使用ボトルとして推奨されます。繰り返し開けることは、製品の性能を低下させます。
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-31.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-35 °C - closed cup
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルキルリチウムを含有するもの
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
529745-BULK:
529745-VAR:
529745-4X25ML:4548173925752
529745-1L:4548173943657
529745-100ML:4548173943640
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
David M Hodgson et al.
The Journal of organic chemistry, 71(22), 8510-8515 (2006-10-27)
Organolithium-induced alkylative ring opening of N-sulfonyl-protected aziridinyl ethers is described. The reactions were efficiently carried out with a variety of organolithiums, providing a promising new strategy to unsaturated amino alcohols and ethers. Cis- and trans-1,4-dimethoxybut-2-ene-derived aziridines were prepared, and their