Merck
472956
Sigma-Aldrich
タングステンヘキサカルボニル
99.99% trace metals basis (excluding Mo), purified by sublimation
別名:
タングステンカルボニル, タングステンヘキサカルボニル, ヘキサカルボニルタングステン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
W(CO)6
CAS番号:
分子量:
351.90
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
12.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1.2 mmHg ( 67 °C)
アッセイ
99.99% trace metals basis (excluding Mo)
形状
solid
精製方法
sublimation
反応適合性
core: tungsten
reagent type: catalyst
mp
150 °C (lit.)
密度
2.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[W].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.W/c6*1-2;
InChI Key
FQNHWXHRAUXLFU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
基材の原子番号:74 タングステン
アプリケーション
6-エンド経由またはCope転位によりシリルオキシトリエン類を光化学的環化する触媒です
タングステン含有錯体やナノ材料を形成する前駆体 です光化学にも使用されます
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
472956-BULK:
472956-5G-PW:
472956-25G-PW:
472956-5G:
472956-25G:
472956-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kuramshin, A.I. et al.
Russ. J. Org. Chem., 41(5), 649-655 (2005)
Journal of Organometallic Chemistry, 692, 562-562 (2007)
Utke, I.; et al.
Advanced Engineering Materials, 8 (3), 155-157 (2006)
Denny, N.R.
Proc. SPIE: Int. Soc. Opt. Eng., 6005-6005 (2005)
F Porrati et al.
Nanotechnology, 20(19), 195301-195301 (2009-05-08)
W-based granular metals have been prepared by electron-beam-induced deposition from the tungsten hexacarbonyl W(CO)(6) precursor. In situ electrical conductivity measurements have been performed to monitor the growth process and to investigate the behavior of the deposit under electron beam post-irradiation
資料
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
関連コンテンツ
We offer a complete line of the highest purity inorganic salts and materials for the micro and nanoelectronics market.