Merck
335452
Sigma-Aldrich
リチウム(トリメチルシリル)アセチリド 溶液
0.5 M in THF
別名:
(トリメチルシリル)エチニルリチウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiC≡CLi
CAS番号:
分子量:
104.15
Beilstein:
3587411
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
濃度
0.5 M in THF
密度
0.88 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Li]C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H9Si.Li/c1-5-6(2,3)4;/h2-4H3;
InChI Key
ZVXXEONXFWSCIZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ハロトリアジンと反応して、導電性の異方性炭素-窒素材料を生成します。
リチウム(トリメチルシリル)アセチリドは以下の試薬として使用できます。
  • トランスメタル化反応(メタル交換反応)および求核置換反応に。
  • アルデヒドおよびケトンとの反応によるプロパルギルアルコール誘導体の調製に。
  • ワインレブアミドまたはイソキサゾリジドで処理してα,βイノンを合成するために。
  • γ- およびδ-チオラクタムをチオイミニウム塩に変換するGrignard(グリニャール)試薬とともに、二置換ピロリジンを生成するための重要な中間体として使用されます。
包装
25 mL Sure/Sealボトルは使い切りボトルとして推奨されます。穿刺を繰り返すと製品の性能が低下する可能性があります。
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-9.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-23 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
335452-BULK:
335452-4X25ML:4548173330976
335452-50ML:4548173136639
335452-500ML:4548173136622
335452-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sequential addition reaction of lithium acetylides and Grignard reagents to thioiminium salts from thiolactams leading to 2, 2-disubstituted cyclic amines
M Toshiaki, et al.
Tetrahedron, 62(26), 6312-6320 (2006)
Lithium (Trimethylsilyl) acetylide
Fuhry MM
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Chemistry of Materials, 6, 636-636 (1994)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
335452-500ML4061838126580
335452-4X25ML4061838126573
335452-50ML4061838126597