Merck
775797
Sigma-Aldrich
イソプロピルマグネシウム ブロミド 溶液
0.75 M in THF
別名:
1-Methylethylmagnesium bromide, 2-Propylmagnesium bromide, iso-Propylmagnesium bromide, Bromoisopropylmagnesium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2MgBr
CAS番号:
分子量:
147.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solution
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.75 M in THF
密度
0.982 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)[Mg]Br
InChI
1S/C3H7.BrH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
UCJIVFREPMUZDC-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • isopropylmagnesium bromide溶液の調製:本研究では、さまざまな濃度のisopropylmagnesium bromide溶液を調製し、パラジウム触媒を用いたクロスカップリング反応とその他の合成用途における使用に関する安定性と反応性を詳述しています(Vulović et al., 2017)。
  • アミドの還元的カップリング:この研究は、isopropylmagnesium bromideを用いる第3級アミドの還元的官能基導入について考察しており、製薬化学において非常に重要なアミン合成の新しい方法を提供しています(Xie and Dixon, 2017)。
  • 1, 2, 3-triazolesの合成:この研究では、Grignard反応を介した1, 2, 3-triazolesの合成におけるisopropylmagnesium bromideの使用について調べ、反応プロセス中のazidesの保護におけるその役割を明らかにしています(Namioka et al., 2023)。
  • Grignard試薬のための使い捨てカートリッジのコンセプト:この論文では、isopropylmagnesium bromideなどのGrignard試薬のオンデマンド合成のための新しい使い捨てカートリッジを紹介し、Grignard反応の安全性とスケーラビリティを強化しています(Berton et al., 2020)。
包装
25 mL Sure/Sealボトルは使い捨てボトルとして推奨されます。パンクを繰り返すと製品の性能が低下する可能性があります。
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-22.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-30 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
775797-100ML:4548173330716
775797-800ML:
775797-BULK:
775797-4X25ML:4548173330723
775797-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)