Merck
774448
Sigma-Aldrich
4-クロロフェニルマグネシウムブロミド 溶液
greener alternative
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
別名:
(4-Chlorophenyl)magnesium bromide, p-Chlorophenylmagnesium bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4MgBr
CAS番号:
分子量:
215.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solution
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
密度
1.005 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C6H4Cl.BrH.Mg/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
CDEMHJCJMMOFMB-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product, 1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran aligns with Safer Solvents and Auxiliaries, Use of Renewable Feedstocks and Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention. Find details here.
アプリケーション
Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF)
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
包装
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
8.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-13.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
774448-VAR:
774448-4X25ML:
774448-800ML:
774448-100ML:
774448-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)