すべての画像(4)
About This Item
化学式:
(CH3)3SiOK
CAS番号:
分子量:
128.29
Beilstein:
3560282
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
powder
濃度
≤100%
mp
135-138 °C (lit.)
135-138 °C
SMILES記法
[K+].C[Si](C)(C)[O-]
[K+].C[Si](C)(C)[O-]
InChI
1S/C3H9OSi.K/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;/q-1;+1
1S/C3H9OSi.K/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;/q-1;+1
InChI Key
LBKJNHPKYFYCLL-UHFFFAOYSA-N
LBKJNHPKYFYCLL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
トリメチルシラノール酸カリウムは、下記の反応で試薬として使用することができます:
これは、脂肪族アルキニルシラノールとヨウ化アリールのクロスカップリング反応での、カップリング反応の助触媒としても使用することができます。
- ニトリルの第一級アミドへの加水分解。
- エステルのカルボン酸への変換およびジアルキルホスホネートのモノアルキルホスホネートへの変換。
- E-アルケンおよびニトロセフィンの合成。
これは、脂肪族アルキニルシラノールとヨウ化アリールのクロスカップリング反応での、カップリング反応の助触媒としても使用することができます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
324868-100G:
324868-1KG:
324868-VAR:
324868-25G:
324868-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
A practical synthesis of nitrocefin
Lee M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 70(1), 367-369 (2005)
Cross-coupling of alkynylsilanols with aryl halides promoted by potassium trimethylsilanolate
Denmark SE and Tymonko SA
The Journal of Organic Chemistry, 68(23), 9151-9154 (2003)
Tetrahedron Letters, 25, 5831-5831 (1984)
Potassium trimethylsilanolate-mediated conversion of dialkyl phosphonates to their anhydrous potassium monoalkyl phosphonates under mild, non-aqueous conditions
Dziemidowicz J, et al.
Synthesis, 2005(04), 569-574 (2005)
Potassium trimethylsilanolate mediated hydrolysis of nitriles to primary amides
Merchant KJ
Tetrahedron Letters, 41(19), 3747-3749 (2000)
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
324868-100G | 4061833546604 |
324868-1KG | 4061826680292 |
324868-25G | 4061826712061 |