Merck
329576
Sigma-Aldrich
トリメチルシラノール酸ナトリウム
95%
別名:
トリメチルシラノール ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiONa
CAS番号:
分子量:
112.18
Beilstein:
3912148
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
powder
mp
230 °C ((lit.))
230 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[[Na+].C[Si](C)(C)[O-]]
[Na+].C[Si](C)(C)[O-]
InChI
[1S/C3H9OSi.Na/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;/q-1;+1]
1S/C3H9OSi.Na/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;/q-1;+1
InChI Key
[HSNUIYJWTSJUMS-UHFFFAOYSA-N]
HSNUIYJWTSJUMS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
トリメチルシラノール酸ナトリウムは、エステルからカルボン酸への変換、およびニトリルから一級アミドへの加水分解に使用できる多用途かつ非常に強力な試薬です。塩メタセシスによる金属シラノラート合成の出発物質として、またヒドロシランによるシラノールのシリル化の触媒として使用できます
アプリケーション
トリメチルシラノール酸ナトリウムは、以下で触媒として使用されます:
  • rhodium silonate錯体の合成。
  • トリシロキサンを合成するための、tert-ブチルジメチルシラノールを用いたメチルフェニルシランのシリル化。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
329576-25G:
329576-VAR:
329576-100G:
329576-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Scope and limitations of sodium and potassium trimethylsilanolate as reagents for conversion of esters to carboxylic acids
Lovric M, et al.
Croatica Chemica Acta. Arhiv Za Kemiju, 80, 109-115 (2007)
D M Hui et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 302(1-2), 171-188 (2000-11-14)
We developed a new assay method for fluoride anion (F(-)) a specific metabolite of sarin. Trimethyifluorosilane (TMFS) was derivatized from F(-) with trimethylsilanol, and TMFS was detected with a GC-flame ionization detector (FID) and capillary column system. The linear range
A Isquith et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 26(3), 263-266 (1988-03-01)
Six organosilicon compounds which had been found to have clastogenic activity in an in vitro battery of genotoxicity assays were evaluated in rat bone marrow cytogenetic assays for assessing clastogenicity in an in vivo system. None of the six compounds
Igor S Ignatyev et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 60(5), 1169-1178 (2004-04-16)
The assignment of the SiOH group vibrations of trimethylsilanol, which is still controversial, is proposed. This assignment is based on theoretical B3LYP force field scaled using the constants of the (CH3)3Si group optimized to fit experimental vibrational frequencies of (CH3)3SiF
Fabricio A Hansel et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 25(13), 1893-1898 (2011-06-04)
A methodology is presented for the determination of dihydroxy fatty acids preserved in the 'bound' phase of organic residues preserved in archaeological potsherds. The method comprises saponification, esterification, silica gel column chromatographic fractionation, and analysis by gas chromatography/mass spectrometry. The
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
329576-100G4061833546659
329576-25G4061833546666